Learn More
(S)-Rivastigmina, TRC
Código de producto. 30135474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135474 1 g 1 g
30012237 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5409951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123441-03-2
Fórmula molecular C14 H22 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 250.34
Sinónimo Rivastigmine, 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (9CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (S)-, ENA 713 free base, Exelon, Prometax, Rivastach, S-Rivastigmine, SDZ 212-713, [3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate
Nombre IUPAC [3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenilo] N-etil-N-metilcarbamato
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rivastigmine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1681