Learn More
(S)-(-)-Rivastigmina-d6 L-tartrato (N,N-dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rivastigmine-D6 (N,N-di(methyl-D3)) Hydrogen Tartrate |
| CAS | 194930-00-2 |
| Fórmula molecular | C14 D6 H16 N2 O2 . C4 H6 O6 |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-[di(methyl-d3)amino]ethyl]phenyl ester, -, (2 R,3 R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (9 CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-[di(methyl-d3)amino]ethyl]phenyl ester, (S)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Rivastigmine-d6 tartrate, 3-[(1 S)-1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate hydrogen tartrate, Rivastigmine-D6 (N,N-di(methyl-D3)) hydrogen tartrate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11 H,6H2,1-5H3;1-2,5-6 H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m01/s1/i3D3,4D3; |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N([C@@H](C)c1cccc(OC(=O)N(C)CC)c1)C([2 H])([2 H])[2 H].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | [3-[(1 S)-1-[bis(trideuteriometil)amino]etil]fenil] N-etil-N-metilcarbamato; ácido (2 R,3 R)-2,3-dihidroxibutanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 406.461 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.222 g/mol |
| Mostrar más |