Learn More
Éster etílico de (S)-repaglinida (impureza de repaglinida), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Ethoxy-4-[2-(((1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino)-2-oxoethyl)-benzoate (Repaglinide Ethyl Ester) |
| CAS | 147770-06-7 |
| Fórmula molecular | C29 H40 N2 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-benzoic acid ethyl ester, Benzoic acid','2-ethoxy-4-[2-[[3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-','ethyl ester','(S)-, (S)-2-Ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methylbutyl]amino]carbonyl]methyl]benzoic acid ethyl ester, (S)-Ethyl 2-ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methyl-1-butyl]amino]carbonyl]methyl]benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H40N2O4/c1-5-34-27-19-22(14-15-24(27)29(33)35-6-2)20-28(32)30-25(18-21(3)4)23-12-8-9-13-26(23)31-16-10-7-11-17-31/h8-9,12-15,19,21,25H,5-7,10-11,16-18,20H2,1-4H3,(H,30,32)/t25-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)cc1OCC |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-(2-piperidin-1-ilfenil)butil]amino]-2-oxoetil]benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 480.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 480.2988 |