Learn More
(S)-Clorhidrato de Remoxiprida, TRC
Código de producto. 30424836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424836 100 mg -
30426983 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424836 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR143700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73220-03-8
Fórmula molecular C16H24BrClN2O3
Peso molecular (g/mol) 407.73
Sinónimo 3-Bromo-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-2,6-dimethoxybenzamide Hydrochloride, (-)-Remoxipride Hydrochloride, Remoxipride Hydrochloride, (-)-FLA 731, A 33547, A 33547 Hydrochloride, FLA 731, (-)-FLA 73, Roxiam
Nombre IUPAC 3-bromo-N-[[(2S)-1-etilpirrolidina-2-il]metil]-2,6-dimetoxibenzamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(OC)ccc(Br)c2OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Remoxipride Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H23BrN2O3.ClH/c1-4-19-9-5-6-11(19)10-18-16(20)14-13(21-2)8-7-12(17)15(14)22-3;/h7-8,11H,4-6,9-10H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t11-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.0659