Learn More
Sal sódica de (S)-rabeprazol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt |
| CAS | 1216494-11-9 |
| Fórmula molecular | C18H17D3N3NaO3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[(R)-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-d3 Sodium Salt, R-(+)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1/t25-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | O=[S@](CC1=NC=CC(OCCCOC([2H])([2H])[2H])=C1C)C2=NC3=CC=CC=C3N2[Na] |
| Nombre IUPAC | (R)-2-(((4-(3-(metoxi-d3)propoxi)-3-metilpiridin-2-il)metil)sulfinil)benzo[d]imidazol-1-uro de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 384.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.13 |