Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2 hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 700.29 g/mol |
| CAS | 2064292-52-8 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | VH032-PEG4-NH2 hydrochloride ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 4 hydrochloride ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 7 |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (71.40 mM; Need ultrasonic) |