Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 663.83 g/mol |
| CAS | 2010159-57-4 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | VH032-PEG4-NH2 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 4 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 7 Free Base |
| Solubilidad | DMSO : 170 mg/mL (256.09 mM; Need ultrasonic) |