Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 656.23 g/mol |
| CAS | 2097971-11-2 |
| Contenido y almacenamiento | -80°C, protect from light, stored under nitrogen |
| Condiciones de envío | Shipping with dry ice |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | VH032-PEG3-NH2 hydrochloride ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 hydrochloride ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5 |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (76.19 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 50 mg/mL (76.19 mM) |