Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2
Código de producto. 16464906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16464906 100 mg 100 miligramos
16411566 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 16464906
Marca: MedChemExpress HY103602A
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.
Especificaciones
Peso molecular 619.77 g/mol
CAS 2010159-56-3
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Room temperature
Cantidad 100 mg
Sinónimo VH032-PEG3-NH2 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5 Free Base