Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG2-N3
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 601.72 g/mol |
| CAS | 2010159-45-0 |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | VH032-PEG2-N3 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 6 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 13 |
| Solubilidad | Ethanol : 100 mg/mL (166.19 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 50 mg/mL (83.10 mM; Need ultrasonic) |