Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG2-C4-Cl
Descripción
The connector of linker is Halogen group. (S,R,S)-AHPC-PEG2-C4-Cl incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and an alkyl/ether-based linker. (S,R,S)-AHPC-PEG2-C4-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 651.26 g/mol |
| CAS | 1835705-57-1 |
| Contenido y almacenamiento | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | VH032-PEG2-C4-Cl ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 7 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 10 |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (76.77 mM) ∣ Ethanol : 50 mg/mL (76.77 mM; Need ultrasonic) |