Learn More
(S,R,S)-AHPC-Me, MedChemExpress
Código de producto. 16421606
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16421606 500 mg 500 miligramos
16405416 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16421606 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112078
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-Me (VHL ligand 2) is the (S,R,S)-AHPC-based VHL ligand used in the recruitment of the von Hippel-Lindau (VHL) protein. (S,R,S)-AHPC-Me can be used to synthesize ARV-771, a von Hippel-Landau (VHL) E3 ligase-based BET PROTAC degrader. ARV-771 potently degrades BET protein in castration-resistant prostate cancer (CRPC) cells with a DC50 <1 nM.
(S,R,S)-AHPC-Me (VHL ligand 2) is the (S,R,S)-AHPC-based VHL ligand used in the recruitment of the von Hippel-Lindau (VHL) protein. (S,R,S)-AHPC-Me can be used to synthesize ARV-771, a von Hippel-Landau (VHL) E3 ligase-based BET PROTAC degrader. ARV-771 potently degrades BET protein in castration-resistant prostate cancer (CRPC) cells with a DC50 <1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,R,S)-AHPC-Me
CAS 1948273-02-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H32N4O3S
Cantidad 500 mg
Sinónimo VHL ligand 2 E3 ligase Ligand 1A
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (562.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](C(C)(C)C)C(N1[C@H](C(N[C@@H](C)C2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 444.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.59
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death