Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl
Descripción
The connector of linker is Halogen group. (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and an alkyl/ether-based linker. (S,R,S)-AHPC-C6-PEG3-C4-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 751.42 g/mol |
| CAS | 1835705-55-9 |
| Contenido y almacenamiento | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | VH032-C6-PEG3-C4-Cl ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 12 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 8 |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.08 mM) ∣ Ethanol : 100 mg/mL (133.08 mM; Need ultrasonic) |