Learn More
(S,R,S)-AHPC-C4-NH2 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16470146
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
16470146 2 g 2 g
16451616 500 mg 500 miligramos
16441209 1 g 1 g
16435596 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16470146
Marca: Medchem Express HY114176
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-C4-NH2 hydrochloride is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and a linker used for EED-Targeted PROTAC.
(S,R,S)-AHPC-C4-NH2 hydrochloride is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and a linker used for EED-Targeted PROTAC.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,R,S)-AHPC-C4-NH2 hydrochloride
CAS 2245697-83-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H40ClN5O4S
Cantidad 2 g
Sinónimo VH032-C4-NH2 hydrochloride VHL Ligand-Linker Conjugates 13 E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 28
Información de solubilidad DMSO : ≥ 109.6 mg/mL (193.58 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (88.31 mM)
SMILES O=C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N1C[C@H](O)C[C@H]1C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)=O)CCCCN.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 566.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 566.16
Porcentaje de pureza 95.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death