Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-(C3-PEG)2-C6-Cl
Descripción
(S,R,S)-AHPC-(C3-PEG)2-C6-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 749.44 g/mol |
| CAS | 1835705-61-7 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | VHL Ligand-Linker Conjugates 11 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 11 |
| Solubilidad | Ethanol : 100 mg/mL (133.43 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.43 mM) |