Learn More
[S-(R* ,S*)]-5-[1-Hidroxi-2-[(1-metil-3-fenilpropil)(fenilmetil)amino]etil]-2-(fenilmetoxi)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [S-(R*,S*)]-5-[1-Hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)(phenylmethyl)amino]ethyl]-2-(phenylmethoxy)benzamide |
| CAS | 81580-37-2 |
| Fórmula molecular | C33H36N2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H36N2O3/c1-25(17-18-26-11-5-2-6-12-26)35(22-27-13-7-3-8-14-27)23-31(36)29-19-20-32(30(21-29)33(34)37)38-24-28-15-9-4-10-16-28/h2-16,19-21,25,31,36H,17-18,22-24H2,1H3,(H2,34,37)/t25-,31-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](CCc1ccccc1)N(C[C@@H](O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(c2)C(=O)N)Cc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 5-[(1S)-2-[bencil-[(2R)-4-fenilbutan-2-il]amino]-1-hidroxietil]-2-fenilmetoxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 508.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 508.2726 |