Learn More
(S,R,R,S)-nebivolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S,R,R,S)-Nebivolol |
| CAS | 119365-23-0 |
| Fórmula molecular | C22H25F2NO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2H-1-Benzopyran-2-methanol','α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-','(αR,α'R,2S,2'S)-, 2H-1-Benzopyran-2-methanol','α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-','[2S-[2R*[S*[S*(R*)]]]]-, (αR,α'R,2S,2'S)-α,α'-[Iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol], R 65260, (S,R,R,S)-Nebivolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25F2NO4/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2/t17-,18-,21+,22+/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](CNC[C@@H](O)[C@@H]1CCc2cc(F)ccc2O1)[C@@H]3CCc4cc(F)ccc4O3 |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-2-[[(2R)-2-[(2S)-6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il]-2-hidroxietil]amino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 405.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 405.1752 |