Learn More
[S-(R* ,R*)]-2-[2-terc-butiloxicarbonilamino-1-oxopropil]-1,2,3,4-tetrahidro-3-isoquinolincarboxílico Ácido fenilmetílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [S-(R*,R*)]-2-[2-tert-Butyloxycarbonylamino-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 92829-12-4 |
| Fórmula molecular | C25H30N2O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [S-(R*,R*)]-2-[2-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30N2O5/c1-17(26-24(30)32-25(2,3)4)22(28)27-15-20-13-9-8-12-19(20)14-21(27)23(29)31-16-18-10-6-5-7-11-18/h5-13,17,21H,14-16H2,1-4H3,(H,26,30) |
| SMILES | O=C([C@H](C)NC(OC(C)(C)C)=O)N(C1)[C@H](C(OCC2=CC=CC=C2)=O)CC3=C1C=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | (S)-2-((terc-butoxicarbonil)-L-alanil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 438.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.22 |