Learn More
Thermo Scientific Chemicals (S,R)-Noscapina
Código de producto. 16524224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16524224 25 g 25 g
16514224 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16524224 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462710250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 128-62-1 | C22H23NO7 | 413.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128-62-1
Fórmula molecular C22H23NO7
Peso molecular (g/mol) 413.43
Clave InChI AKNNEGZIBPJZJG-MSOLQXFVSA-N
Nombre IUPAC (3S)-6,7-dimetoxi-3-[(5R)-4-metoxi-6-metil-2H,5H,6H,7H,8H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-il]-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
SMILES COC1=CC=C2[C@H](OC(=O)C2=C1OC)[C@@H]1N(C)CCC2=CC3=C(OCO3)C(OC)=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,R)-Noscapine
Punto de fusión 174.0°C to 177.0°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: practically insoluble. Other solubilities: solubel in ethanol, chloroform, acetone, glacial, acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.42