Learn More
(S,R)-N-(1-Feniletilo) Amida de Ibuprofeno, TRC
Código de producto. 30427072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427072 5 mg
30424411 25 mg
30421795 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3208955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81576-47-8
Fórmula molecular C21H27NO
Peso molecular (g/mol) 309.45
Sinónimo (αR)-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-[(1S)-1-phenylethyl]benzeneacetamide, [S-(R*,S*)]-α-Methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)benzeneacetamide
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-(2-metilpropil)fenil]-N-[(1S)-1-feniletil]propanamida
SMILES C[C@H](C1=CC=C(C=C1)CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,R)-N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,17+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.2093