Learn More
(S,R)-cis-Clopidogrel-MP Derivada, TRC
Código de producto. 30357868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
0.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30357868 0.25 mg
30360205 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5885250.25MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1430373-14-0
Fórmula molecular C25H26ClNO6S
Peso molecular (g/mol) 504
Sinónimo 1-Methyl-(alphaS,3Z,4R)-3-(carboxymethylene)-alpha-(2-chlorophenyl)-4-[[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]thio]-1-piperidineacetate
Nombre IUPAC (2Z)-2-[(4R)-1-[(1S)-1-(2-clorofenil)-2-metaxi-2-oxoetil]-4-[2-(3-metoxifenil)-2-oxoetil]sulfanilpiperidina-3-ilideno]ácido acético
SMILES COC(=O)[C@@H](N1CC[C@@H](SCC(=O)c2cccc(OC)c2)\C(=C/C(=O)O)\C1)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S,R)-cis-Clopidogrel-MP Derivative
Cantidad 0.25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H26ClNO6S/c1-32-18-7-5-6-16(12-18)21(28)15-34-22-10-11-27(14-17(22)13-23(29)30)24(25(31)33-2)19-8-3-4-9-20(19)26/h3-9,12-13,22,24H,10-11,14-15H2,1-2H3,(H,29,30)/b17-13-/t22-,24+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.1169