Learn More
(S)-Quizalofop Ethyl, TRC
Código de producto. 30423351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423351 500 mg
30408986 50 mg
30415710 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ164650500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100646-52-4
Fórmula molecular C19H17ClN2O4
Peso molecular (g/mol) 372.8
Sinónimo 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-Ethyl Ester-(S)-Propanoic Acid, (-)-Quizalofop Ethyl
Nombre IUPAC propanoato de etil (2S)-2-[4-(6-cloroquinoxalina-2-il)oxifenoxi]
SMILES CCOC(=O)[C@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Quizalofop Ethyl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.0877