Learn More
(S)-Piroglutaminol, TRC
Código de producto. 30409283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409283 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30409283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99752550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-Pyroglutaminol
CAS 17342-08-4
Fórmula molecular C5H9NO2
Cantidad 50 g
Sinónimo (S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidone, (S)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-5-one, (+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1CCC(=O)N1
Nombre IUPAC (5S)-5-(hidroximetil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 115.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0633