Learn More
(S)-Pulegone, CRT
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(-)-Pulegone |
| CAS | 3391-90-0 |
| Fórmula molecular | C10 H16 O |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | (S)-5-methyl-2-(1-methylethylidene)-cyclohexane, (S)-(-)-p-Menth-4(8)-en-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (5S)-5-metil-2-propan-2-ilidenociclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.12 |