Learn More
(S)-Prunasin, TRC
Código de producto. 30007971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007971 1 mg 1 miligramo
30003392 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8390051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-19-4
Fórmula molecular C14H17NO6
Peso molecular (g/mol) 295.29
Sinónimo (αS)-α-(β-D-Glucopyranosyloxy)benzeneacetonitrile, L-Prunasin, Sambunigrin, (2S)-Sambunigrin;
Nombre IUPAC (2S)-2-fenil-2-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxatonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)[C@@H](C#N)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CO)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Prunasin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO6/c15-6-9(8-4-2-1-3-5-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(7-16)21-14/h1-5,9-14,16-19H,7H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1056