Learn More
Óxido de (S)-(-)-propileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11426056 5 g 5 g
11436056 25 g 25 g
11446056 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426056 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22341.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16088-62-3 | C3H6O | 58.08 g/mol
(S)-(-)-Propylene oxide is widely utilized in the manufacture of polyether polyols and propylene glycol, which is used in making the polyurethane plastics. It finds an application as a fumigant for the sterilization of packaged foods and plastic medical instruments. Combine with ethanol, it used to make biological samples for electron microscopy. It is also used in model aircraft and surface vehicles as a glow fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de (S)-(-)-propileno se utiliza ampliamente en la fabricación de polioles de poliéter y propilenglicol, que se utiliza en la fabricación de plásticos de poliuretano. Se emplea como fumigante para la esterilización de alimentos envasados e instrumentos médicos plásticos. Combinado con etanol, se utiliza para generar muestras biológicas para la microscopía electrónica. También se utiliza en aeromodelos y vehículos de superficie como combustible de modelismo.
Solubilidad
Miscible con agua y muchos disolventes orgánicos.
Notas
Muy inflamable. Conservar lejos de fuentes de ignición. La sustancia puede polimerizarse bajo la influencia de bases, ácidos y cloruros metálicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16088-62-3
Fórmula molecular C3H6O
Peso molecular (g/mol) 58.08
Número MDL MFCD00064312
Clave InChI GOOHAUXETOMSMM-VKHMYHEASA-N
Sinónimo s---propylene oxide, s-propylene oxide, 2s-2-methyloxirane, s-1,2-epoxypropane, --propylene oxide, s-2-methyloxirane, --methyloxirane, s-methyloxirane, s---1,2-epoxypropane
PubChem CID 146262
ChEBI CHEBI:28982
Nombre IUPAC (2S)-2-metiloxirano
SMILES C[C@H]1CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Propylene oxide
Densidad 0.829
Punto de ebullición 34°C to 35°C
Temperatura de inflamación −37°C (−35°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.367
Cantidad 5 g
Número UN UN1280
Beilstein 79765
Índice Merck 14,7856
Información de solubilidad Miscible with water and many organic solvents.
Rotación óptica −14° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.08
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-Propylene oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-1,2-Epoxypropane