Learn More
Carbonato de (S)-(-)-propileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-Propylene Carbonate |
| CAS | 51260-39-0 |
| Fórmula molecular | C4H6O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (-)-(4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (-)-1-Methyl-2,4-dioxolan-3-one, (4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (S)-(-)-1,2-Propylene carbonate, (S)-Propylene carbonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1COC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-metil-1,3-dioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 102.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.0317 |