Learn More
N,N-dietilditiocarbamato de S-propilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Propyl N,N-Diethyldithiocarbamate |
| CAS | 19047-77-9 |
| Fórmula molecular | C8 H17 N S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N,N-Diethyl S-propyl Dithiocarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17NS2/c1-4-7-11-8(10)9(5-2)6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCSC(=S)N(CC)CC |
| Nombre IUPAC | N,N-dietilcarbamoditioato de propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 191.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0802 |