Learn More
Clorhidrato de (S)-propranolol-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Propranolol-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1346617-12-6 |
| Fórmula molecular | C16 H14 D7 N O2 . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2S)-1-[(1-Methylethyl-d7)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol Hydrochloride, S-(-)-1-(Isopropyl-d7)amino-3-(1-naphthoxy)-2-propanol Hydrochloride, (-)-Propranolol-d7 Hydrochloride, (S)-(-)-Propranolol-d7 Hydrochloride, L-(-)-Propranolol-d7 Hydrochloride, l-Propranolol-d7 Chlorhydrate, l-Propranolol-d7 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m0./s1/i1D3,2D3,12D; |
| SMILES | O[C@H](COC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H].Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de (S)-1-(naftalen-1-iloxi)-3-((propan-2-il-d7)amino)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 302.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.18 |