Learn More
(S)-Propafenona, TRC
Código de producto. 30419762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419762 50 mg
30412510 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30419762 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75749650MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107381-32-8
Fórmula molecular C21 H27 N O3
Peso molecular (g/mol) 341.44
Sinónimo 1-Propanone, 1-[2-[(2S)-2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, (S)-, 1-[2-[(2S)-2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone, (-)-(S)-Propafenone, (-)-Propafenone, (S)-Propafenone
Nombre IUPAC 1-[2-[(2S)-2-hidroxi-3-(propilamino)propoxi]fenilo-3-fenilpropano-1-uno
SMILES CCCNC[C@H](O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Propafenone
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3/t18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1991