Learn More
(S)-(+)-prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342267 25 g 25 g
11322267 1 g 1 g
11332267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09779.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101.149 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Completamente miscible en agua. Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23356-96-9
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.149
Número MDL MFCD00005255
Clave InChI HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
Nombre IUPAC [(2S)-pirrolidina-2-il]metanol
SMILES C1CC(NC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-Prolinol
Índice de refracción 1.4853
Densidad 1.025
Punto de ebullición 74°C to 76°C (2mmHg)
Punto de fusión 42°C to 44°C
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Rotación óptica +31° (c=1 in Toluene)
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 79843
Información de solubilidad Fully miscible in water. Soluble in chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 98%