Learn More
Sal de clorhidrato de éster metílico de (S)-pregabalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 714230-22-5 |
| Fórmula molecular | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride, Hexanoic acid','3-(aminomethyl)-5-methyl-','methyl ester','hydrochloride (1:1)','(3S)-, Hexanoic acid','3-(aminomethyl)-5-methyl-','methyl ester','hydrochloride','(3S)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-7(2)4-8(6-10)5-9(11)12-3;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-(aminometil)-5-metilhexanoato de metilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 209.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.1183 |