Learn More
(S)-Lactámica de pregabalina
Código de producto. 17990415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990415 50 mg 50 miligramos
17921885 250 mg 250 miligramos
17911465 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990415 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP70482050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 181289-23-6
Fórmula molecular C8 H15 N O
Peso molecular (g/mol) 141.21
Sinónimo (4S)-4-(2-methylpropyl)-2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (S)-4-(Isobutyl)pyrrolidin-2-one, (S)-Pregabalin lactam, (4S)-4-(2-methylpropyl)-2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (S)-4-(Isobutyl)pyrrolidin-2-one, Pregabalin EP impurity A
Nombre IUPAC (4S)-4-(2-metilpropil)pirrolidina-2-una
SMILES CC(C)C[C@@H]1CNC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Pregabalin Lactam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1154
Porcentaje de pureza >95%