Learn More
(S)-(+)-pregabalina-d4 (aminometil-d2; ácido hexanoico-2,2-d2), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pregabalin-d4 |
| CAS | 1276197-54-6 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H13 N O2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | (3 S)-3-(Aminomethyl-d2)-5-methylhexanoic-2,2-d2 acid, Pregabalin-d4, Pregabalin-D4 (4-aminobutanoic-2,2,4,4-D4), (S)-(+)-Pregabalin-d4 (aminomethyl-d2, hexanoic-2,2-d2 acid), (3 S)-3-[Amino(dideuterio)methyl]-2,2-dideuterio-5-methylhexanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7 H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(N)[C@@H](CC(C)C)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3 S)-3-[amino(dideuterio)metil]-2,2-dideuterio-5-metilhexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 163.2507 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.151 g/mol |
| Mostrar más |