Learn More
(S)-Praziquantel, TRC
Código de producto. 30133164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133164 250 mg 250 miligramos
30005364 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP702105250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57452-97-8
Fórmula molecular C19 H24 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 312.41
Sinónimo (11bS)-2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (S)-2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (+)-Praziquantel, (S)-(+)-Praziquantel, (S)-Praziquantel, d-Praziquantel
Nombre IUPAC (11bS)-2-(ciclohexanecarbonil)-3,6,7,11b-tetrahidro-1H-pirazino[2,1-a]isoquinolina-4-una
SMILES O=C(C1CCCCC1)N2C[C@H]3N(CCc4ccccc34)C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Praziquantel
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1838