Learn More
(S)-Pramipexole, TRC
Código de producto. 30428470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428470 2.5 g
30416926 10 g
30419999 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7007502.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104632-26-0
Fórmula molecular C10H17N3S
Peso molecular (g/mol) 211.33
Sinónimo 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, (6S)-, 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, (S)-, (-)-Pramipexole, (S)-2-Amino-6-propylamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (S)-Pramipexole, Mirapexin, Pramipexole, SND 919, SUD 919CL2Y, Sifrol, U 98528E
Nombre IUPAC (6S)-6-N-propil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina
SMILES CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pramipexole
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.1143