Learn More
Diclorhidrato de (S)-pramipexol (N-propil-3,3,3-d3), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Pramipexole (N-Propyl-3,3,3-d3) Dihydrochloride |
| CAS | 1432230-10-8 |
| Fórmula molecular | C10 D3 H14 N3 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-(propyl-d3)-2,6-benzothiazolediamine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| Nombre IUPAC | (6S)-6-N-(3,3,3-trideuteriopropil)-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 214.346 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.133 |