Learn More
(S)-Pramipexol Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30413755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413755 100 mg
30408809 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30413755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP700755100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104632-25-9
Fórmula molecular C10 H17 N3 S . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 284.25
Sinónimo 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, hydrochloride (1:2), (6S)- (ACI), 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, dihydrochloride, (6S)- (9CI), 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, dihydrochloride, (S)- (ZCI), Pramipexole dihydrochloride, Pramipexole hydrochloride, SND 19, (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine dihydrochloride
Nombre IUPAC (6S)-6-N-propil-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pramipexole Dihydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0677