Learn More
(S)-pramipexol-d7 2HCl (N-propil-d7), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pramipexole-D7 (N-propyl-D7) Dihydrochloride |
| CAS | 2702798-58-9 |
| Fórmula molecular | C10 D7 H10 N3 S . 2 Cl H |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | (6 S)-N'-(1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine dihydrochloride, (6 S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-(propyl-d7)-2,6-benzothiazolediamine hydrochloride (1:2), Pramipexole-d7 dihydrochloride, (S)-Pramipexole (N-propyl-1,1,2,2,3,3,3-d7) dihydrochloride, Pramipexole-D7 (N-propyl-D7) dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H17N3S0.2 ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12 H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1 H/t7-;;/m0../s1/i1D3,2D2,5D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N[C@H]1 CCc2nc(N)sc2C1 |
| Nombre IUPAC | (6 S)-6-N-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropil)-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 291.2921 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.1116 g/mol |
| Mostrar más |