Learn More
Diclorhidrato de (S)-pramipexol-d5, TRC
Código de producto. 30422026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30422026 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7007581MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Pramipexole-(N-Propyl-2,2,3,3,3-d5) Dihydrochloride
CAS 1217601-58-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10H14D5Cl2N3S
Cantidad 1 mg
Sinónimo (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-d5-2,6-benzothiazolediamine Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m0../s1/i1D3,2D2;;
SMILES NC(S1)=NC2=C1C[C@@H](NCC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])CC2
Peso molecular (g/mol) 289.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0991
Porcentaje de pureza >95