Learn More
Diclorhidrato de ácido (S)-(-)-piperazina-2-carboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442200 1 g 1 g
15477745 250 mg 250 miligramos
11452200 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442200 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28972.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 158663-69-5 | C5H12Cl2N2O2 | 203.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158663-69-5
Fórmula molecular C5H12Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 203.06
Número MDL MFCD01632104,MFCD03840829
Clave InChI WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, s-2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, 2s-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, s-piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, s---2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, s---piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, 2s, s---piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, 2s---2-carboxypiperazine dihydrochloride
PubChem CID 2734260
Nombre IUPAC ácido (2S)-piperazina-2-carboxílico; diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.OC(=O)C1CNCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica −5° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.07
Porcentaje de pureza ≥98%