Learn More
(S)-(-)-Pindolol, TRC
Código de producto. 30132542
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132542 100 mg 100 miligramos
30135712 50 mg 50 miligramos
30007142 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132542 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP468103100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26328-11-0
Fórmula molecular C14 H20 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 248.32
Sinónimo (2S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (-)-Pindolol, (S)-(-)-Pindolol, S-Pindolol, l-Pindolol, (S)-1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (-)-1-(Indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)-2-propanol
Nombre IUPAC (2S)-1-(1H-indol-4-iloxi)-3-(isopropilamino)propano-2-ol
SMILES CC(C)NC[C@H](O)COc1cccc2[nH]ccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Pindolol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1525