Learn More
(S)-(-)-Pindolol, Tocris Bioscience™
Descripción
5-HT1A/1B receptor antagonist, with roughly equal affinity for each subtype. A partial agonist at mouse and human β3-adrenoceptors. More active enantiomer of pindolol .
Racemate also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-Pindolol |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.32 |
| Porcentaje de pureza | >99% |