Learn More
S-Phos, TRC
Código de producto. 30412908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412908 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30412908 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS681720500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Phos
CAS 657408-07-6
Fórmula molecular C26H35O2P
Cantidad 500 mg
Sinónimo (2,6-Dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)dicyclohexylphosphine, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)phosphine, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
Fórmula InChI InChI=1S/C26H35O2P/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3
SMILES COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
Nombre IUPAC diciclohexil-[2-(2,6-dimetoxifenil)fenil]fosfano
Peso molecular (g/mol) 410.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.2375