Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad de color gris claro con puertas de cierre automático S-PHOENIX-90
Tienda Asecos ProductosDescripción
- Tecnología de puerta desarrollada de forma óptima para un funcionamiento sencillo
- El tope de la puerta amortiguado por aire garantiza cierres suaves y de bajo desgaste
- Disponible en una gama de anchuras y alturas
- Puertas plegables que ahorran espacio – Ideal para usar en caso de anchos de paso estrechos delante del armario
- Manejo cómodo – Operación de la puerta con el mínimo esfuerzo
- Las tiras continuas antiatrapamiento de las puertas plegables ofrecen la máxima protección durante el funcionamiento
- Los pies ajustables integrados en el zócalo del armario garantizan una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares de hasta 10 mm
- Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Construcción robusta y longevidad. – Puerta de triple bisagra, cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo, elementos de seguridad montados en el exterior del armario para una mayor protección contra la corrosión.
- Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
- Algunos modelos con cierre automático de puertas de serie que libera las puertas bloqueadas después de aprox. 60 segundos con una señal acústica y visual antes del cierre.
- Manejo con una mano para cabinas de puerta doble
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Configuración | 6 cajones de chapa de acero con recubrimiento en polvo de 60 kg/29 L |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 616 x 1196 x 1968 mm |
| Modelo de puerta | Cierre automático |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de materiales peligrosos inflamables |
| Capacidad portante | Cajones 60 kg, carga máxima 600 kg |
| N.º de puertas | 2 |
| Revestimiento de superficie | Revestimiento de polvo |
| Peso (métrico) | 527 kg |
| Color | Gris claro |
| Mostrar más |