Learn More
Ácido S-Fenilmercapturico, TRC
Código de producto. 17983525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17983525 10 mg 10 miligramos
17934385 100 mg 100 miligramos
17951305 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33560010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4775-80-8
Fórmula molecular C11 H13 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 239.29
Sinónimo Alanine, N-acetyl-3-(phenylthio)- (6CI,7CI,8CI), N-Acetyl-S-phenyl-L-cysteine, (2R)-2-Acetamido-3-(phenylsulfanyl)propanoic acid, (R)-2-Acetamido-3-(phenylthio)propanoic acid, NSC 17197, Phenylmercapturic acid, S-Phenylmercapturic acid, L-Cysteine, N-acetyl-S-phenyl-
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-fenilsulfanilpropanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSc1ccccc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Phenylmercapturic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3S/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0616
Porcentaje de pureza >95%