Learn More
Ácido S-fenilmercaptúrico-d5, TRC
Código de producto. 30426747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30426747 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30426747 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33560210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Phenylmercapturic Acid-d5
CAS 1331906-27-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C11H8D5NO3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-Acetyl-S-phenyl-D-cysteine-d5, N-Acetyl-3-(phenylthio)alanine-d5, NSC 17197-d5, SPMA-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3S/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m1/s1/i2D,3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(SC[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O)=C1[2H]
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-acetamido-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)sulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 244.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.093
Porcentaje de pureza >95