Learn More
(S)-Fenilefrina Cloruro, TRC
Código de producto. 30005340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005340 10 mg 10 miligramos
30003737 100 mg 100 miligramos
30004269 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005340 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32063010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 939-38-8
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 203.67
Sinónimo Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (S)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (αS)- (9CI), Benzyl alcohol, m-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (+)- (8CI), (+)-Phenylephrine hydrochloride, (S)-Phenylephrine hydrochloride, (1S)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(N-methylamino)ethanol hydrochloride, N-[(2S)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride, (+)-m-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride, D-Phenylephedrine hydrochloride, (αS)-3-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol Hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 3-[(1S)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.CNC[C@@H](O)c1cccc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Phenylephrine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0713
Porcentaje de pureza >95%