Learn More
(S)-Fenilefrina Cloruro, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-Phenylephrine Hydrochloride |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0713 |
| Porcentaje de pureza | >95% |