Learn More
Tioacetato de S-fenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461338 25 g 25 g
15451338 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15461338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55175.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 934-87-2 | C8H8OS | 152.211 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-87-2
Fórmula molecular C8H8OS
Peso molecular (g/mol) 152.211
Número MDL MFCD00008752
Clave InChI WBISVCLTLBMTDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-phenyl thioacetate, thiophenyl acetate, ethanethioic acid, s-phenyl ester, acetic acid, thio-, s-phenyl ester, phenyl thioacetate, thioacetic acid s-phenyl ester, thiacetic acid, s-phenyl ester, pubchem15324, 1-phenylsulfanylethanone, thioacetic acid s-phenyl
PubChem CID 13630
Nombre IUPAC Etanotioato de S-fenilo
SMILES CC(=O)SC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Phenyl thioacetate
Color Incolora
Densidad 1.124 g/mL
Punto de ebullición 99°C to 100°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Fórmula lineal CH3COSC6H5
Índice de refracción 1.57
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido